Learn More
Globe Scientific Copas de muestra anidadas de poliestireno
Código de producto. 31923493 Tienda Globe Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 mL
2 mL
Capacidad (imperial):
0,03 oz
0,06 oz
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Capacidad (imperial) Tamaño de la unidad
31923493 2 mL 0,06 oz paquete de 1000
31922688 1 mL 0,03 oz paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 31923493 Proveedor Globe Scientific N.º de proveedor 5505
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Se utiliza cuando se necesita un muestreo menor
  • Encaja dentro de otros tubos de ensayo o en tubos de extracción de sangre originales que proporcionan un área de muestra más pequeña
  • Diseñados para su uso en analizadores automáticos de alto volumen: Dade Dimension™, Hitachi™ serie 747, Kodak Ektachem™ 700 y más
  • Disponible en tamaños de 1 mL y 2 mL
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2 mL
Tipo de producto Taza de Muestra de Anidación
Capacidad (imperial) 0,06 oz
Material Poliestireno
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza cuando se necesita un muestreo menor
Para utilizar con (equipo) Analizadores automáticos de alto volumen: Dade Dimension™, Hitachi™ serie 747, Kodak Ektachem™ 700 y más
Capacidad 2 mL