Learn More
Globe Scientific Tapones de tubo de enchue
Código de producto. 31923289 Tienda Globe Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Rojo
Tamaño de la unidad:
paquete de 20000
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
31923289 Rojo paquete de 20000
1 options
Código de producto. 31923289 Proveedor Globe Scientific N.º de proveedor 118139R
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Para usar con 2 tubos de 75 mm.
Especificaciones
Tipo de producto Tapón del tapón de la bujía
Material Polipropileno
Color Rojo
Tamaño (imperial) 0,47 in
Tamaño (métrico) 12 mm
Para utilizar con (equipo) Tubos de 12 x 75 mm