Learn More
Globe Scientific Tapón para tubos de 12 mm
Código de producto. 31923026 Tienda Globe Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Lavanda
Naranja
Natural
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 20000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
31923026 Natural paquete de 20000
31922589 Azul paquete de 20000
31922856 Verde paquete de 20000
31922829 Lavanda paquete de 20000
31922740 Naranja paquete de 20000
31922566 Amarillo paquete de 20000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 31923026 Proveedor Globe Scientific N.º de proveedor 118139C
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Proporciona un sellado resistente a fugas
  • Fabricadas con polietileno
  • Colores variados disponibles
Especificaciones
Tipo de producto Tapón del tapón de la bujía
Material Polietileno
Color Natural
Tamaño (imperial) 0,47 in
Tamaño (métrico) 12 mm
Para utilizar con (equipo) Tubos de 12 mm