Description
Proporcionan resistencia a fugas en tubos de ensayo, tubos de centrifugación y cubetas redondas
These flanged plug caps are designed to provide exceptional leak-resistance for test tubes, centrifuge tubes, and round cuvettes. They feature two flexible flanges that press firmly against the inside wall of the tube for a secure fit.
- Material: Polyethylene (PE)
- Size: 12 mm
- Color: Green
- Design: Dual flexible flanges for enhanced leak-resistance
Order Info
1000/pk
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Tapón hermético con brida |
| Material | Polietileno |
| Color | Verde |
| Tamaño (imperial) | 0,47 in |
| Tamaño (métrico) | 12 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de 12 mm |