Learn More
Globe Scientific Tapones de bujón con brida para tubos de 16 mm
Código de producto. 31922745 Tienda Globe Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Lavanda
Naranja
Negro
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 10000
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
31922745 Negro paquete de 10000
31923034 Verde paquete de 10000
31922571 Lavanda paquete de 10000
31922027 Azul paquete de 10000
31922551 Blanco paquete de 10000
31921871 Rojo paquete de 10000
31923006 Naranja paquete de 10000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 31922745 Proveedor Globe Scientific N.º de proveedor 116152K
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Proporcionan resistencia a fugas en tubos de ensayo, tubos de centrifugación y cubetas redondas
  • Tapas de polietileno con dos bridas flexibles que presionan firmemente contra la pared interior de los tubos
  • Disponible en siete colores para fines de identificación de muestras
Especificaciones
Incluye 2 bridas flexibles
Tipo de producto Tapón hermético con brida
Material Polietileno
Color Negro
Tamaño (imperial) 0,62 in
Tamaño (métrico) 16 mm
Para utilizar con (equipo) Tubos de 16 mm