Descripción
Reduce los cambios de pH y los contaminantes que podrían lixiviarse de tubos hechos de vidrio con cal soda
- Utilizado para cultivo de tejidos y bancos de sangre
- Viene con una parte inferior bien redondeada y bordes suaves pulidos al fuego
- Especificaciones dimensionales controladas rígidamente
- Esterilizables en autoclave y resistentes a productos químicos
- Temperatura de fusión: 1460 °C (±20 °C)
- Temperatura de ablandamiento: 1220 °C (±20 °C)
- Punto de congelación: -50 °C
- Velocidad de giro: máx. ∽4500 rpm
- Disponible en seis tallas
- Fabricado en vidrio borosilicato de calidad superior
- El dispensador está disponible; se vende por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2008, ASTM E 890, Tipo 1 |
| Capacidad (métrico) | 3 mL |
| Longitud (métrico) | 75 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Para utilizar con | Para cultivo de tejidos y bancos de sangre |
| Esterilidad | Estéril |
| Diámetro (métrico) | 10 mm |
| Tipo de producto | Culture Tube |