Learn More
Globe Scientific Tubos de cultivo de vidrio borosilicato
Product Code. 31923969 Shop All Globe Scientific Products
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 mL
6 mL
10 mL
14 mL
19 mL
26 mL
Longitud (métrico):
75 mm
100 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Diámetro (métrico):
10 mm
12 mm
13 mm
16 mm
16 mm
Unit Size:
paquete de 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Unit Size
31923969 10 mL 100 mm 13 mm paquete de 1000
31923971 3 mL 75 mm 10 mm paquete de 1000
31922479 26 mL 150 mm 16 mm paquete de 1000
31922159 14 mL 100 mm 16 mm paquete de 1000
31922956 19 mL 125 mm 16 mm paquete de 1000
31921444 6 mL 75 mm 12 mm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 31923969 Supplier Globe Scientific Supplier No. 1510
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
View all promotions
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Reduce los cambios de pH y los contaminantes que podrían lixiviarse de tubos hechos de vidrio con cal soda
  • Utilizado para cultivo de tejidos y bancos de sangre
  • Viene con una parte inferior bien redondeada y bordes suaves pulidos al fuego
  • Especificaciones dimensionales controladas rígidamente
  • Esterilizables en autoclave y resistentes a productos químicos
  • Temperatura de fusión: 1460 °C (±20 °C)
  • Temperatura de ablandamiento: 1220 °C (±20 °C)
  • Punto de congelación: -50 °C
  • Velocidad de giro: máx. ∽4500 rpm
  • Disponible en seis tallas
  • Fabricado en vidrio borosilicato de calidad superior
  • El dispensador está disponible; se vende por separado
Specifications
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2008, ASTM E 890, Tipo 1
Capacidad (métrico) 10 mL
Longitud (métrico) 100 mm
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con Para cultivo de tejidos y bancos de sangre
Diámetro (métrico) 13 mm
Tipo de producto Culture Tube