Learn More
Globe Scientific Vaso de muestra de polipropileno para alfa Wassermann™ ACE y Gilford™ analizadores
Código de producto. 31922712 Tienda Globe Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Alpha Wassermann ACE y Gilford analizadores
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
31922712 Alpha Wassermann ACE y Gilford analizadores paquete de 1000
1 options
Código de producto. 31922712 Proveedor Globe Scientific N.º de proveedor 5545
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Para usar con Alpha Wassermann ACE y Gilford analizadores.
  • Capacidad: 0,5 mL
  • Dimensiones: 0,3 x 0,8 in. (10 x 22 mm)
Especificaciones
Tipo Copa de muestras
Para utilizar con (equipo) Alpha Wassermann ACE y Gilford analizadores
Capacidad (métrico) 5 mL
Cantidad 1000/Pk.