Learn More
Globe Scientific 72-Place Wall Mountable Laboratory Drying Racks
Código de producto. 31923058 Tienda Globe Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Posiciones:
72
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Posiciones Tamaño de la unidad
31923058 72 cada uno
1 options
Código de producto. 31923058 Proveedor Globe Scientific N.º de proveedor 600213
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
For draining and drying all types of labware
  • Closed ended peg sockets to eliminate leakage
  • Seamless drip channel with draining hose
  • Available with 72 large and 11 small interchangeable pegs
  • Supplied with Mounting kit for hanging and hooks for joining additional racks
  • Rust and stain proof
Especificaciones
Material Polystyrene
Posiciones 72
Anchura (imperial) 17.7 in.
Altura (imperial) 24.8 in.
Fondo (imperial) 4.3 in.
Fondo (métrico) 11 cm
Altura (métrico) 63 cm
Anchura (métrico) 45 cm