Learn More
Globe Scientific Globe Scientific Tubo centrifugador de polipropileno de 50 mL
Tienda Globe Scientific ProductosDescripción
- Cuenta con tapones de rosca rojos de tapa plana, resistentes a fugas de sellado por tapón
- Impreso con marcas blancas de graduación en incrementos de 0,5 mL
- Área blanca de escritura para identificación de muestras
- Velocidad de giro: 10.000 RCF (12.320 x g)
- Dimensiones: 29,5 x 114 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Rojo |
| Diámetro exterior (imperial) | 1,16 in |
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | No estéril |
| Capacidad (imperial) | 1,6 oz |
| Forma del fondo | Cónicos |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca incluido |
| Cierre incluido | Sí |
| Diámetro (métrico) | 29.5 mm |
| Mostrar más |