Learn More
Globe Scientific Globe Scientific Tubo de centrífuga clínica de 50 mL
Tienda Globe Scientific ProductosDescripción
- Tubo de polipropileno
- La tapa de rosca azul de polietileno de alta densidad y resistente a fugas asegura un sellado hermético
- Presenta marcas de graduación negras fáciles de leer en incrementos de 0,5 mL
- Área blanca de escritura para identificación de muestras
- Autoclavable (sin tapas)
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Azul |
| Diámetro exterior (imperial) | 1,18 in |
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | No estéril |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 1,6 oz |
| Forma del fondo | Cónicos |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca plano incluido |
| Cierre incluido | Sí |
| Mostrar más |