Descripción
- Envases de polipropileno con tapas de polietileno
- Se utiliza para recoger muestras de orina.
- Graduado a 100 ml con área de escritura esmerilada.
- Viene con etiqueta de identificación del paciente trilingüe.
- Estéril
Especificaciones
Especificaciones
| Actuación | Manual |
| Modo | HVP1-1 |
| Graduated | Sí |
| Esterilidad | Estéril |
| Capacidad (imperial) | 4 oz |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Color | Verde |
| No. of Ports | 2 puertos |