Learn More
Globe Scientific Tubos de ensayo de 17 x 100 mm
Código de producto. 31922911 Tienda Globe Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Poliestireno
Polipropileno
Graduated:
No
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Graduated Tamaño de la unidad
31922911 Polipropileno No paquete de 1000
31922804 Poliestireno No paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 31922911 Proveedor Globe Scientific N.º de proveedor 110186
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Moldeado a partir de poliestireno de calidad premium para mayor claridad, o polipropileno para resistencia y estabilidad al impacto frente a ácidos, álcalis y disolventes comunes
  • Disponible en polipropileno y poliestireno
  • Utilizado para aplicaciones de laboratorio
  • Existen en una amplia gama de tamaños
Tubos de poliestireno
Soportar 1500 rpm durante centrifugación
Tubos de polipropileno
Soportar 3000 rpm durante la centrifugación
Autoclavable y congelable
Especificaciones
Capacidad (métrico) 14 mL
Longitud (métrico) 100 mm
Material Polipropileno
Esterilidad No estériles
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated No
Diámetro (métrico) 17 mm
Tipo de producto Tubo de ensayo