Learn More
GLN-1062, MedChemExpress
Código de producto. 16483518
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
20 miligramos
5 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16483518 10 mg 10 miligramos
16450869 1 mg 1 miligramo
16440496 20 mg 20 miligramos
16436247 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16483518 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101710
MedChemExpress Memogain is a pro-drug of galantamine, used for the treatment for Alzheimer’s disease.
Memogain is a pro-drug of galantamine, used for the treatment for Alzheimer’s disease.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GLN-1062
CAS 224169-27-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H25NO4
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (255.45 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1CC[C@]23C4=C(O[C@@]2([H])C[C@@H](OC(C5=CC=CC=C5)=O)C=C3)C(OC)=CC=C4C1
Peso molecular (g/mol) 391.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.46
Porcentaje de pureza 96.66%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration