Learn More
Glisoxepid, TRC
Código de producto. 30395325
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30395325 10 mg
30395098 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30395325 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG41060010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25046-79-1
Fórmula molecular C20 H27 N5 O5 S
Peso molecular (g/mol) 449.52
Sinónimo 3-Isoxazolecarboxamide, N-[2-[4-[[[[(hexahydro-1H-azepin-1-yl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]phenyl]ethyl]-5-methyl-, Urea, 1-(hexahydro-1H-azepin-1-yl)-3-[[p-[2-(5-methyl-3-isoxazolecarboxamido)ethyl]phenyl]sulfonyl]- (8CI), N-[2-[4-[[[[(Hexahydro-1H-azepin-1-yl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]phenyl]ethyl]-5-methyl-3-isoxazolecarboxamide, 4-[4-[β-(5-Methylisoxazole-3-carboxamido)ethyl]phenylsulfonyl]-1,1-hexamethylenesemicarbazide, BS 4231, Glisepin, Glisoxepid, Glisoxepide, Pro-Diaban, Pro-Diaben, RP 22410
Nombre IUPAC N-[2-[4-(azepán-1-ilcarbamoilsulfamoil)fenil]etil]-5-metil-1,2-oxazol-3-carboxamida
SMILES Cc1onc(c1)C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)NC(=O)NN3CCCCCC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glisoxepide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H27N5O5S/c1-15-14-18(23-30-15)19(26)21-11-10-16-6-8-17(9-7-16)31(28,29)24-20(27)22-25-12-4-2-3-5-13-25/h6-9,14H,2-5,10-13H2,1H3,(H,21,26)(H2,22,24,27)
Formula Weight (peso de la fórmula) 449.1733