Learn More
Gliquidone, MedChemExpress
Código de producto. 16488616
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16488616 100 mg 100 miligramos
16474547 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16488616 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1114
MedChemExpress Gliquidone (AR-DF 26) is an anti-diabetic drug in the sulfonylurea class, used in the treatment of diabetes mellitus type 2.
Gliquidone (AR-DF 26) is an anti-diabetic drug in the sulfonylurea class, used in the treatment of diabetes mellitus type 2.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gliquidone
CAS 33342-05-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H33N3O6S
Cantidad 100 mg
Sinónimo AR-DF 26
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (94.76 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=S(C1=CC=C(CCN(C(C(C)(C)C2=C3C=C(OC)C=C2)=O)C3=O)C=C1)(NC(NC4CCCCC4)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 527.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 527.63
Porcentaje de pureza 99.43%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism