Learn More
Gliquidona, LoGiCal
Código de producto. 30461890
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30461890 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461890 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3094.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gliquidone
CAS 33342-05-1
Nombres de analitos o componentes Gliquidone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C27 H33 N3 O6 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzenesulfonamide, N-[(cyclohexylamino)carbonyl]-4-[2-(3,4-dihydro-7-methoxy-4,4-dimethyl-1,3-dioxo-2(1H)-isoquinolinyl)ethyl]-, AR-DF 26, ARDF 26SE, Beglynor, Gliquidone, Glurenorm
Fórmula InChI InChI=1S/C27H33N3O6S/c1-27(2)23-14-11-20(36-3)17-22(23)24(31)30(25(27)32)16-15-18-9-12-21(13-10-18)37(34,35)29-26(33)28-19-7-5-4-6-8-19/h9-14,17,19H,4-8,15-16H2,1-3H3,(H2,28,29,33)
Tipo de solución Neat
SMILES COc1ccc2c(c1)C(=O)N(CCc3ccc(cc3)S(=O)(=O)NC(=O)NC4CCCCC4)C(=O)C2(C)C
Nombre IUPAC 1-ciclohexil-3-[4-[2-(7-metoxi-4,4-dimetil-1,3-dioxoisoquinolin-2-il)etil]fenil]sulfonilurea
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 527.63
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 527.209 g/mol