Learn More
Glipizida, TRC
Código de producto. 17992685
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17992685 500 mg 500 miligramos
17964215 50 mg 50 miligramos
17964515 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17992685 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG410225500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29094-61-9
Fórmula molecular C21 H27 N5 O4 S
Peso molecular (g/mol) 445.54
Sinónimo Pyrazinecarboxamide, N-[2-[4-[[[(cyclohexylamino)carbonyl]amino]sulfonyl]phenyl]ethyl]-5-methyl- (9CI), Urea, 1-cyclohexyl-3-[[p-[2-(5-methylpyrazinecarboxamido)ethyl]phenyl]sulfonyl]- (8CI), N-[2-[4-[[[(Cyclohexylamino)carbonyl]amino]sulfonyl]phenyl]ethyl]-5-methyl-2-pyrazinecarboxamide, Aldiab, CP 28720, Digrin, Dipazide, Glibenese, Glibetin, Glican, Glidiab, Glipid, Glipizid, Glipizide, Gluco-Rite, Glucolip, Glucotrol, Glucotrol Xl, Glucozide, Glupitel, Glupizide, Glyde, Glydiazinamide, Glynase, K 4024, Melizide, Mindiab, Minidab, Minidiab, Minodiab, N-(2-(4-(N-(Cyclohexylcarbamoyl)sulfamoyl)phenyl)ethyl)-5-methylpyrazine-2-carboxamide, N-(4-[β-(5-Methylpyrazine-2-carboxamido)ethyl]benzenesulfonyl)-N'-cyclohexylurea, Napizide, Ozidia, Samarium(III) ionophore I, Semiglynase, Sucrazide, TK 1320
Nombre IUPAC N-[2-[4-(ciclohexilcarbamoilsulfamoil)fenil]etil]-5-metilpirazina-2-carboxamida
SMILES Cc1cnc(cn1)C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)NC(=O)NC3CCCCC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glipizide
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H27N5O4S/c1-15-13-24-19(14-23-15)20(27)22-12-11-16-7-9-18(10-8-16)31(29,30)26-21(28)25-17-5-3-2-4-6-17/h7-10,13-14,17H,2-6,11-12H2,1H3,(H,22,27)(H2,25,26,28)
Formula Weight (peso de la fórmula) 445.1784