Learn More
Glipizide
Código de producto. 15435649
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15435649 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15435649 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63398.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
An ATP-dependent potassium channel blocker | CAS: 29094-61-9 | C21H27N5O4S | 445.538 g/mol
An ATP-dependent potassium channel blocker
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glipizide
CAS 29094-61-9
Color Blanco a amarillo
Fórmula molecular C21H27N5O4S
Número MDL MFCD00072159
Cantidad 1 g
Índice Merck 14,4442
Sinónimo glipizide, glucotrol, glydiazinamide, melizide, glibenese, glucozide, glupizide, sucrazide, dipazide, glupitel
Información de solubilidad Soluble in methanol (1.9mg/ml) and DMSO (48mg/ml)
Clave InChI ZJJXGWJIGJFDTL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NC=C(N=C1)C(=O)NCCC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)NC(=O)NC3CCCCC3
Nombre IUPAC N-[2-[4-(ciclohexilcarbamoilsulfamoil)fenil]etil]-5-metilpirazina-2-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 445.538
PubChem CID 3478
ChEBI CHEBI:5384
Formula Weight (peso de la fórmula) 445.54
Forma física Powder