Learn More
Glipizida, Mikromol™
Descripción
Glipizida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glipizide |
| CAS | 29094-61-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Glipizide |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C21 H27 N5 O4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | N-[2-[4[[[(Cyclohexylamino)carbonyl]amino]sulfonyl]phenyl]ethyl]-5-methylpyrazinecarboxamide, 1-Cyclohexyl-3-[[p-[2-(5-methylpyrazinecarboxamido) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H27N5O4S/c1-15-13-24-19(14-23-15)20(27)22-12-11-16-7-9-18(10-8-16)31(29,30)26-21(28)25-17-5-3-2-4-6-17/h7-10,13-14,17H,2-6,11-12H2,1H3,(H,22,27)(H2,25,26,28) |
| SMILES | Cc1cnc(cn1)C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)NC(=O)NC3CCCCC3 |
| Nombre IUPAC | N-[2-[4-(ciclohexilcarbamoilsulfamoil)fenil]etil]-5-metilpirazina-2-carboxamida |
| Mostrar más |