Learn More
Glipizide, MedChemExpress
Código de producto. 16428196
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16428196 100 mg 100 miligramos
16412076 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16428196 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0254
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Glipizide (CP 2872; K 4024) a potent, orally active and sulfonylurea class anti-diabetic agent and can be used for type 2 diabetes mellitus research but not type 1. Glipizide acts by partially blocking ATP-sensitive potassium (KATP) channels among β cells of pancreatic islets of Langerhans.
Glipizide (CP 2872
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glipizide
CAS 29094-61-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H27N5O4S
Cantidad 100 mg
Sinónimo CP 28720 K 4024
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (112.22 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.50 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=NC=C(C)N=C1)NCCC2=CC=C(S(=O)(NC(NC3CCCCC3)=O)=O)C=C2
Peso molecular (g/mol) 445.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 445.54
Porcentaje de pureza 99.57%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism