Learn More
Glipizida EP Impureza G, Mikromol™
Código de producto. 30051012
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30051012 25 mg 25 miligramos
30050249 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051012 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0942.070025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Glipizida EP Impureza G
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl [(4-[2-[((5-Methylpyrazin-2-yl)carbonyl)amino]ethyl]phenyl)sulphonyl]carbamate
CAS 33288-74-3
Nombres de analitos o componentes Methyl [(4-[2-[((5-Methylpyrazin-2-yl)carbonyl)amino]ethyl]phenyl)sulphonyl]carbamate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C16 H18 N4 O5 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Methyl [[4-[2-[[(5-Methylpyrazin-2-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulphonyl]carbamate, Glipizide Imp. G (EP), Glipizide Impurity G
Fórmula InChI InChI=1S/C16H18N4O5S/c1-11-9-19-14(10-18-11)15(21)17-8-7-12-3-5-13(6-4-12)26(23,24)20-16(22)25-2/h3-6,9-10H,7-8H2,1-2H3,(H,17,21)(H,20,22)
SMILES COC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(CCNC(=O)c2cnc(C)cn2)cc1
Nombre IUPAC N-[4-[2-[(5-metilpirazina-2-carbonil)amino]etil]fenil]sulfonilcarbamato de metilo
Peso molecular (g/mol) 378.4
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 378,0998 g/mol