Learn More
Glipizida EP Impureza F, Mikromol™
Código de producto. 30051488
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051488 100 mg 100 miligramos
30049694 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051488 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0942.06
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Glipizida EP Impureza F
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl [2-(4-Sulphamoylphenyl)ethyl]carbamate
CAS 192118-08-4
Nombres de analitos o componentes Ethyl [2-(4-Sulphamoylphenyl)ethyl]carbamate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H16 N2 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Ethyl [2-(4-Sulphamoylphenyl)ethyl]carbamate, Glipizide Imp. F (EP), Glipizide Impurity F
Fórmula InChI InChI=1S/C11H16N2O4S/c1-2-17-11(14)13-8-7-9-3-5-10(6-4-9)18(12,15)16/h3-6H,2,7-8H2,1H3,(H,13,14)(H2,12,15,16)
SMILES CCOC(=O)NCCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N
Nombre IUPAC N-[2-(4-sulfamoilfenil)etil]carbamato de etilo
Peso molecular (g/mol) 272.32
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.0831 g/mol