Learn More
Glimepirida, Mikromol™
Descripción
Glimepirida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glimepiride |
| CAS | 93479-97-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Glimepiride |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C24 H34 N4 O5 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Glimepiride, 3-Ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-N-[2-[4-[[[[(trans-4-methylcyclohexyl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]phenyl]ethyl] 2-oxo-1H-pyrrole-1-carboxamide, Amaryl, Glimperide, HOE 490, trans-3-Ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-N-[2-[4-[[[[(4-methylcyclohexyl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]phenyl]ethyl] 2-oxo-1H-pyrrole-1-carboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H34N4O5S/c1-4-21-17(3)15-28(22(21)29)24(31)25-14-13-18-7-11-20(12-8-18)34(32,33)27-23(30)26-19-9-5-16(2)6-10-19/h7-8,11-12,16,19H,4-6,9-10,13-15H2,1-3H3,(H,25,31)(H2,26,27,30)/t16-,19- |
| SMILES | CCC1=C(C)CN(C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)NC(=O)N[C@@H]3CC[C@@H](C)CC3)C1=O |
| Nombre IUPAC | 4-etil-3-metil-N-[2-[4-[(4-metilciclohexil)carbamoilsulfamoil]fenil]etil]-5-oxo-2H-pirrol-1-carboxamida |
| Mostrar más |