Learn More
Glimepiride, MedChemExpress
Código de producto. 16462049
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16462049 1 g 1 g
16420778 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16462049 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0104
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress Glimepiride (Glimperide) is a medium-to-long acting sulfonylurea anti-diabetic compound with an ED50 of 182 μg/kg.
Glimepiride (Glimperide) is a medium-to-long acting sulfonylurea anti-diabetic compound with an ED50 of 182 μg/kg.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glimepiride
CAS 93479-97-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H34N4O5S
Cantidad 1 g
Sinónimo Glimperide HOE-490
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (67.93 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.20 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1C(C(CC)=C(C)C1)=O)NCCC2=CC=C(S(=O)(NC(N[C@H]3CC[C@H](C)CC3)=O)=O)C=C2
Peso molecular (g/mol) 490.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 490.62
Porcentaje de pureza 98.44%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism