Learn More
Glimepirida-d5, TRC
Código de producto. 30404679
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30404679 1 mg 1 miligramo
30389479 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30404679 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG4101521MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glimepiride-d5
CAS 1028809-90-6
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C24H29D5N4O5S
Cantidad 1 mg
Sinónimo 3-Ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-N-[2-[4-[[[[trans-4-methylcyclohexyl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]phenyl]ethyl]-2-oxo-1H-pyrrole-1-carboxyamide-d5, Amaryl-d5
Fórmula InChI InChI=1S/C24H34N4O5S/c1-4-21-17(3)15-28(22(21)29)24(31)25-14-13-18-7-11-20(12-8-18)34(32,33)27-23(30)26-19-9-5-16(2)6-10-19/h7-8,11-12,16,19H,4-6,9-10,13-15H2,1-3H3,(H,25,31)(H2,26,27,30)/i1D3,4D2
SMILES O=S(C(C=C1)=CC=C1CCNC(N2C(C(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=C(C)C2)=O)=O)(NC(N[C@H]3CC[C@H](C)CC3)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 495.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 495.2564
Porcentaje de pureza >95