Learn More
Gliftor, TRC
Código de producto. 30134114
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134114 2.5 g 2.50 g
30005104 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134114 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG4100002.5G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8065-71-2
Fórmula molecular C6H12ClF3O2
Peso molecular (g/mol) 208.61
Sinónimo 1-Chloro-3-fluoro-2-propanol mixt. with 1,3-difluoro-2-propanol, 1,3-Difluoro-2-propanol mixt. contg.
Nombre IUPAC 1,3-difluoropropan-2-ol--1-cloro-3-fluoropropan-2-ol (1/1)
SMILES FCC(O)CF.FCC(O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gliftor
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6ClFO.C3H6F2O/c2*4-1-3(6)2-5/h2*3,6H,1-2H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.05