Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Gliclazide |
| Punto de fusión | 163.0°C to 169.0°C |
| Pérdida por secado | 0.5% max. (1 g, 105°C) |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Cantidad | 5 g |
| Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dmf, slightly soluble in methanol, ethanol |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 323.41 |
| Porcentaje de pureza | ≥98.5% (HPLC) |
Seguridad y manipulación
- Gliclazide
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.