Learn More
Gliclazida, Mikromol™
Descripción
Gliclazida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Gliclazide |
| CAS | 21187-98-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Gliclazide |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C15 H21 N3 O3 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Gliclazide, N-[[(Hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-2(1H)-yl)amino]carbonyl]-4-methylbenzenesulfonamide, 1-(Hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-2(1H)-yl)-3-(p-tolylsulfonyl)urea, Cyclopenta[c]pyrrole benzenesulfonamide deriv., 1-(Hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-2(1H)-yl)-3-(p-tolylsulfonyl)urea, Diabezidum, Diabrezide, Diamicron, Diaprel, Glimicron, Glinormax, Glyzide, N-(4-Methylbenzenesulfonyl)-N'-[3-azabicyclo(3,3,0)oct-3-yl]urea, S 1702, S 852, SE 1702 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H21N3O3S/c1-11-5-7-14(8-6-11)22(20,21)17-15(19)16-18-9-12-3-2-4-13(12)10-18/h5-8,12-13H,2-4,9-10H2,1H3,(H2,16,17,19) |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=O)NN2CC3CCCC3C2 |
| Nombre IUPAC | 1-(3,3a,4,5,6,6a-hexahidro-1H-ciclopenta[c]pirrol-2-il)-3-(4-metilfenil)sulfonilurea |
| Mostrar más |