Learn More
Gliclazide, MedChemExpress
Código de producto. 16462269
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16462269 1 g 1 g
16411058 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16462269 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0753
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Gliclazide (S1702) is a whole-cell beta-cell ATP-sensitive potassium currents blocker with an IC50 of 184 nM. Gliclazide is used as an antidiabetic.
Gliclazide (S1702) is a whole-cell beta-cell ATP-sensitive potassium currents blocker with an IC50 of 184 nM. Gliclazide is used as an antidiabetic.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gliclazide
CAS 21187-98-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H21N3O3S
Cantidad 1 g
Sinónimo S1702 SE1702
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (309.21 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=S(C1=CC=C(C)C=C1)(NC(NN2CC3C(CCC3)C2)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 323.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.41
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation