Learn More
Gliclazida-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Gliclazide-d4 |
| CAS | 1185039-30-8 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C15 2H4 H17 N3 O3 S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 3-(3,3a,4,5,6,6a-Hexahydro-1H-cyclopenta[c]pyrrol-2-yl)-1-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-methylphenyl)sulfonylurea, N-[[(Hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-2(1H)-yl)amino]carbonyl]-4-methylbenzene-2,3,5,6-d4-sulfonamide, Gliclazide-d4, Gliclazide-D4 (phenyl-D4) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H21N3O3S/c1-11-5-7-14(8-6-11)22(20,21)17-15(19)16-18-9-12-3-2-4-13(12)10-18/h5-8,12-13H,2-4,9-10H2,1H3,(H2,16,17,19)/i5D,6D,7D,8D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1C)S(=O)(=O)NC(=O)NN2CC3CCCC3C2 |
| Nombre IUPAC | 1-(3,3a,4,5,6,6a-hexahidro-1H-ciclopenta[c]pirrol-2-il)-3-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-metilfenil)sulfonilurea |
| Peso molecular (g/mol) | 327.44 |
| Mostrar más |