Learn More
Gliclazida-d4 (fenil-d4), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Gliclazide-d4 |
| CAS | 1185039-30-8 |
| Fórmula molecular | C15 2H4 H17 N3 O3 S |
| Cantidad | 0.005 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C15H21N3O3S/c1-11-5-7-14(8-6-11)22(20,21)17-15(19)16-18-9-12-3-2-4-13(12)10-18/h5-8,12-13 H,2-4,9-10H2,1H3,(H2,16,17,19)/i5D,6 D,7 D,8 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1C)S(=O)(=O)NC(=O)NN2CC3CCCC3C2 |
| Nombre IUPAC | 1-(3,3 A,4,5,6,6 A-hexahidro-1 H-ciclopenta[c]pirrol-2-il)-3-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-metilfenil)sulfonilurea |
| Peso molecular (g/mol) | 327.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 327.1555 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |