Learn More
Glibenclamida EP Impureza C (Glipizida EP Impureza I), Mikromol™
Código de producto. 30458168
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30458168 4 x 25 mg 100 miligramos
17912246 100 mg 100 miligramos
17941646 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30458168 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0942.0900254AMP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Glibenclamida EP Impureza C (Glipizida EP Impureza I), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material N-(Cyclohexylcarbamoyl)-4-[2-[(cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]benzenesulphonamide
CAS 10079-35-3
Nombres de analitos o componentes N-(Cyclohexylcarbamoyl)-4-[2-[(cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]benzenesulphonamide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C22 H34 N4 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Glibenclamide Imp. C (EP), Glipizide Imp. I (EP), N-(Cyclohexylcarbamoyl)-4-[2-[(cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]benzenesulphonamide, 1-[[4-[2-[(Cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]-3-cyclohexylurea, Glibenclamide Imp. C (Pharmeuropa), Glibenclamide Impurity C, Glipizide Impurity I
Fórmula InChI InChI=1S/C22H34N4O4S/c27-21(24-18-7-3-1-4-8-18)23-16-15-17-11-13-20(14-12-17)31(29,30)26-22(28)25-19-9-5-2-6-10-19/h11-14,18-19H,1-10,15-16H2,(H2,23,24,27)(H2,25,26,28)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES O=C(NCCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=O)NC2CCCCC2)NC3CCCCC3
Nombre IUPAC 1-ciclohexil-3-[4-[2-(ciclohexilcarbamoilamino)etil]fenil]sulfonilurea
Peso molecular (g/mol) 450.59
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 450,2301 g/mol