Learn More
R&D Systems™ Glibenclamide
Código de producto. 18772574
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18772574 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 18772574 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 0911/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.27€
    115.50€ / 100 miligramos
    Ahorro 12.77€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Kir6 (KATP) channel blocker
ATP-dependent K+ channel (Kir6, KATP) and CFTR Cl- channel blocker. Inhibits Kir6 currents in the pancreas, causing an increase in intracellular Ca2+ and insulin secretion. Inhibits recombinant CFTR Cl- channels with an IC50 of 20 μM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glibenclamide
CAS 10238-21-8
Cantidad 100 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C23H28ClN3O5S
Formula Weight (peso de la fórmula) 494
Pureza >99%
Peso molecular 494.003