Learn More
Mesilato de Gleevec-d8 (mesilato de imatinib-d8), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Imatinib piperazinyl-d8 Mesilate |
| CAS | 1092942-83-0 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C29 2H8 H23 N7 O . C H4 O3 S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Benzamide, 4-[(4-methyl-1-piperazinyl-2,2,3,3,5,5,6,6-d8)methyl]-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]-, methanesulfonate (1:1), 4-[(4-Methyl-1-piperazinyl-2,2,3,3,5,5,6,6-d8)methyl]-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]benzamide methanesulfonate, 4-[(4-Methyl-1-piperazinyl-d8)methyl]-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]benzamide methanesulfonate, 4-(2,2,3,3,5,5,6,6-Octadeuterio-4-methylpiperazin-1-ylmethyl)-N-[4-methyl-3-[[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]phenyl]benzamide methanesulfonate, Genfatinib-d8 mesilate, Imatinib-d8 mesilate, Imatinib-d8 mesylate, Imatinib-d8 methanesulfonate, Imatinib-D8 (piperazinyl-D8) mesilate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H31N7O.CH4O3S/c1-21-5-10-25(18-27(21)34-29-31-13-11-26(33-29)24-4-3-12-30-19-24)32-28(37)23-8-6-22(7-9-23)20-36-16-14-35(2)15-17-36;1-5(2,3)4/h3-13,18-19H,14-17,20H2,1-2H3,(H,32,37)(H,31,33,34);1H3,(H,2,3,4)/i14D2,15D2,16D2,17D2; |
| SMILES | [2H]C1([2H])N(C)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(Cc2ccc(cc2)C(=O)Nc3ccc(C)c(Nc4nccc(n4)c5cccnc5)c3)C1([2H])[2H].CS(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido metanosulfónico; N-[4-metil-3-[(4-piridin-3-ilpirimidin-2-il)amino]fenil]-4-[(2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuterio-4-metilpiperazin-1-il)metil]benzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 597.76 |
| Mostrar más |