Especificaciones
| Color | De blanco a casi blanco |
| Descripción | Glicaprevir |
| CAS | 1365970-03-1 |
| Fórmula molecular | C38 H46 F4 N6 O9 S |
| Condiciones de envío | No hay requisitos especiales |
| Línea de productos | Thermo Scientific |
| Cantidad | 100 mg |