Learn More
Glaucocalyxin B, MedChemExpress
Código de producto. 16431678
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16431678 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16431678 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN2113
MedChemExpress Glaucocalyxin B is an ent kaurane diterpenoid isolated from the Chinese traditional medicine Rabdosia japonica with anticancer and antitumor activity; decreases the growth of HL-60 cells with an IC50 of approximately 5.86 μM at 24 h.
Glaucocalyxin B is an ent kaurane diterpenoid isolated from the Chinese traditional medicine Rabdosia japonica with anticancer and antitumor activity
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glaucocalyxin B
CAS 80508-81-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H30O5
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (267.04 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1(C)C(CC[C@@]2(C)[C@@]3([H])[C@@]4(C(C([C@H](CC3)[C@H]4OC(C)=O)=C)=O)[C@H](O)C[C@]12[H])=O
Peso molecular (g/mol) 374.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.47
Porcentaje de pureza 99.13%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease