Learn More
Glauberita, mineral natural, piezas de ≈ 25,4 mm (1 in), Thermo Scientific™
Código de producto. 15496595
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
5 Pc.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15496595 1 Pc. cada uno
15406605 5 Pc. paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15496595 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044521.KF
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13767-89-0
Fórmula molecular CaH4Na2O8S2
Peso molecular (g/mol) 282.20
Número MDL MFCD05663779
Clave InChI GYZGFUUDAQXRBT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo calcium disodium bis sulfuric acid
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glauberite
Envase Frasco de plástico
Cantidad 1 Pc.
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.18