Learn More
Acetato de Glatiramer, TRC
Código de producto. 17931475
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17931475 10 mg 10 miligramos
17972475 2.5 mg 2.50 miligramo
17990985 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17931475 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG40680010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 147245-92-9
Fórmula molecular (C9H11NO3 • C6 H14N2O2 • C5H9NO4 • C3H7NO2)x • xC2H4O2
Peso molecular (g/mol) 623.65
Sinónimo L-Alanine polymer with L-Glutamic Acid L-Lysine L-Tyrosine Acetate, L-Tyrosine polymer with L-Alanine L-Glutamic Acid L-Lysine Acetate, 511: PN: WO2010103292 PAGE: 64 claimed sequence, Cop 1, Copaxone, Copolymer 1, L-Glutamic Acid peptide with L-Alanine L-Lysine L-Tyrosine Acetate Salt, Protiramer, TV 5010;
Nombre IUPAC Ácido L-glutámico, polímero con L-alanina, L-lisina y L-tirosina, acetato (sal)
SMILES N[C@H](C(O)=O)CCC(O)=O.N[C@H](C(O)=O)C.N[C@H](C(O)=O)CCCCN.CC(O)=O.N[C@H](C(O)=O)CC1=CC=C(O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glatiramer Acetate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO3.C6H14N2O2.C5H9NO4.C3H7NO2.C2H4O2/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6;7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;1-2(4)3(5)6;1-2(3)4/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13);5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);2H,4H2,1H3,(H,5,6);1H3,(H,3,4)/t8-;5-;3-;2-;/m0000./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 623.3014