missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Varilla de carbono vítreo, 5 mm (0,2 in) de diámetro, tipo 1, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. 11354337
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mm
100 mm
200 mm
Tamaño de la unidad:
100 mm
200 mm
50 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11354337 50 mm 50 mm
11344337 100 mm 100 mm
15441477 200 mm 200 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11354337 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 038011.DJ
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Se utiliza a menudo como material de electrodo en electroquímica, en crisoles de alta temperatura y como parte de algunos dispositivos protésicos. El electrodo de carbono vítreo (ECV) en soluciones acuosas se considera un electrodo inerte para la reducción de iones de hidronio.

Glassy carbon is widely practiced as an electrode material in electrochemistry, as considerably as for high temperature crucibles and as a part of some prosthetic devices. Glassy carbon electrode (GCE) in aqueous solutions is considered to be an inert electrode for hydronium ion reduction.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Glassy carbon rod
CAS 7440-44-0
Envase Tubo
Número MDL MFCD00133992
Cantidad 50 mm
Información de solubilidad Insoluble in almost all the solvents.

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.