Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crisol de carbón vítreo para el crecimiento de cristales
Código de producto. 15403685
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
7mL
25 ml
30 ml
125 mL
400mL
Diámetro exterior (métrico):
14mm
19mm
24mm
40 mm
57mm
Altura (métrico):
100mm
140mm
150 mm
160mm
195mm
Descripción:
Ángulo inferior: 30 grados
Ángulo inferior: 60 grados
Ángulo inferior: 90 grados
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro exterior (métrico) Altura (métrico) Descripción unitSize
15403685 25 ml 19mm 140mm Ángulo inferior: 60 grados cada uno
15493675 7mL 14mm 100mm Ángulo inferior: 90 grados cada uno
15413685 30 ml 24mm 160mm Ángulo inferior: 30 grados cada uno
15423685 125 mL 40 mm 150 mm Ángulo inferior: 90 grados cada uno
15433685 400mL 57mm 195mm Ángulo inferior: 90 grados cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15403685 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 039016.KT
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Glassy carbon offers high purity, corrosion resistance, thermal stability and a structure impermeable to both gases and liquids.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Sometido a un tratamiento térmico a altas temperaturas que confiere propiedades especiales de material, incluida una fuerza y resistencia a la corrosión significativamente mejoradas.
El carbón vítreo ofrece:
  • Resistencia a todos los agentes de descomposición húmedos
  • Sin efecto de memoria (adsorción y liberación incontrolada de elementos extraños)
  • Sin contaminación de las muestras analíticas
  • Estabilidad a las fusiones ácidas y alcalinas
  • Sin efecto de humectación de las fusiones de metales
  • Buena resistencia al choque térmico, lo que permite tiempos de refrigeración y calentamiento rápidos
  • Resistente al desgaste abrasivo
  • Buena conductividad eléctrica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Ángulo inferior: 60 grados
Material Carbono vítreo
Para utilizar con (aplicación) Para el crecimiento de cristales
Capacidad (métrico) 25 ml
Diámetro exterior (métrico) 19mm
Altura (métrico) 140mm
Product Type Crisol de carbón vítreo
Diámetro de base (métrico) 19mm