Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crisol cónico de carbón vítreo; Volumen (ml), 30; Diámetro superior (mm), 44; Diámetro inferior (mm), 22; Altura (mm), 45
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
El carbón vítreo ofrece:
- Resistencia a todos los agentes de descomposición húmedos
- Sin efecto de memoria (adsorción y liberación incontrolada de elementos extraños)
- Sin contaminación de las muestras analíticas
- Estabilidad a las fusiones ácidas y alcalinas
- Sin efecto de humectación de las fusiones de metales
- Buena resistencia al choque térmico, lo que permite tiempos de refrigeración y calentamiento rápidos
- Resistente al desgaste abrasivo
- Buena conductividad eléctrica
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Cónicos |
| Material | Carbono vítreo |
| Capacidad (métrico) | 60mL |
| Diámetro exterior (métrico) | 52mm |
| Altura (métrico) | 56mm |
| Product Type | Crisol de carbón vítreo |
| Diámetro de base (métrico) | 25mm |
RU– Solo para uso en investigación