Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crisol cónico de carbón vítreo; Volumen (ml), 30; Diámetro superior (mm), 44; Diámetro inferior (mm), 22; Altura (mm), 45
Código de producto. 15443645
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
20 ml
30 ml
60mL
100 ml
Diámetro exterior (métrico):
31mm
35mm
44mm
52mm
70mm
Altura (métrico):
27mm
38mm
45mm
53mm
56mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro exterior (métrico) Altura (métrico) unitSize
15443645 100 ml 70mm 53mm cada uno
15443675 10 ml 31mm 27mm cada uno
15453675 20 ml 35mm 38mm cada uno
15463675 30 ml 44mm 45mm cada uno
15473675 60mL 52mm 56mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15443645 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 038376.KT
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
El carbono vítreo ofrece una alta pureza, resistencia a la corrosión, estabilidad térmica y una estructura impermeable a gases y líquidos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Sometido a un tratamiento térmico a altas temperaturas que confiere propiedades especiales de material, incluida una fuerza y resistencia a la corrosión significativamente mejoradas.
El carbón vítreo ofrece:
  • Resistencia a todos los agentes de descomposición húmedos
  • Sin efecto de memoria (adsorción y liberación incontrolada de elementos extraños)
  • Sin contaminación de las muestras analíticas
  • Estabilidad a las fusiones ácidas y alcalinas
  • Sin efecto de humectación de las fusiones de metales
  • Buena resistencia al choque térmico, lo que permite tiempos de refrigeración y calentamiento rápidos
  • Resistente al desgaste abrasivo
  • Buena conductividad eléctrica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Cónicos
Material Carbono vítreo
Capacidad (métrico) 100 ml
Diámetro exterior (métrico) 70mm
Altura (métrico) 53mm
Product Type Crisol de carbón vítreo
Diámetro de base (métrico) 34mm
RU– Solo para uso en investigación