Learn More
Thermo Scientific Chemicals Navecillas de carbono vítreo
Código de producto. 15426295
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
29 mm x 16 mm x 10 mm
53 mm x 16 mm x 10 mm
76 mm x 33 mm x 25 mm
103 mm x 16 mm x 10 mm
Capacidad (métrico):
2 ml
3 ml
10 ml
40 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15426295 103 mm x 16 mm x 10 mm 10 ml cada uno
15406295 29 mm x 16 mm x 10 mm 2 ml cada uno
15416295 53 mm x 16 mm x 10 mm 3 ml cada uno
15486345 76 mm x 33 mm x 25 mm 40 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15426295 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 039028.KT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    422.28€
    340.65€ / paquete de 1
    Ahorro 81.63€
    19% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Ofrece alta pureza, resistencia a la corrosión, estabilidad térmica y una estructura impermeable a gases y líquidos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Resistencia a todos los agentes de descomposición húmeda y al desgaste abrasivo
  • Sin efectos de memoria ni contaminación de las muestras analíticas
  • Estabilidad a las fusiones ácidas y alcalinas
  • Sin efecto de humectación de las fusiones de metales
  • La resistencia al choque térmico permite tiempos de calentamiento y enfriamiento más cortos
  • Buena conductividad eléctrica
  • Se utiliza en recipientes para tecnología de materiales de ultra alta pureza como conexiones de semiconductores y formación de cristales, tales como cristales halogenuros dopados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Navecilla de carbono vítreo
Capacidad (métrico) 10 ml
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 103 mm x 16 mm x 10 mm
Altura (métrico) 10 mm
Longitud (métrico) 103 mm
Anchura (métrico) 16 mm