Learn More
Labconco™ Inserto de lavador de vidrio
Código de producto. 17192332 Tienda Labconco Corporation Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
Boquilla pulverizadora
Brazo pulverizador de 5 husillos
Cesta de malla
Cestillo de utensilios con tapa
Inserto de 48 clavijas
Inserto de bandeja
Inserto de vial de 12 mm x 32 mm
Inserto de vial de 15 mm x 45 mm
Inserto para 24 pipetas
Inserto para 6 pipetas
Inserto para probetas graduadas
Inserto para tubo a granel
Inserto para tubo de cultivo de 10-12 mm
Inserto para tubo de cultivo de 15-18 mm
Inserto para tubo de cultivo de 20-24 mm
Kit de conversión para tubos de ensayo con husillo
Parte superior de sujeción-insertos para tubos de cultivo
Soporte para tubos de ensayo de 10-13 mm
Soporte para tubos de ensayo de 14-20 mm
Soporte para tubos de ensayo de 20-25 mm
Soporte para utensilios
Para utilizar con (equipo):
Gradilla de husillo superior o inferior Labconco
Gradilla estándar superior o inferior Labconco
Gradilla para husillo o estándar inferior Labconco
Gradilla para husillo o estándar superior o inferior Labconco
Labconco Gradilla del husillo inferior
Tamaño de la unidad:
cada uno
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Para utilizar con (equipo) unitSize
17192332 Inserto para probetas graduadas Labconco Gradilla del husillo inferior cada uno
17182322 Inserto de bandeja Gradilla para husillo o estándar inferior Labconco cada uno
17102332 Cesta de malla Gradilla estándar superior o inferior Labconco cada uno
17112332 Inserto para tubo a granel Gradilla para husillo o estándar superior o inferior Labconco cada uno
17122332 Inserto para tubo de cultivo de 10-12 mm Gradilla para husillo o estándar superior o inferior Labconco cada uno
17132332 Inserto para tubo de cultivo de 15-18 mm Gradilla para husillo o estándar superior o inferior Labconco cada uno
17142332 Inserto para tubo de cultivo de 20-24 mm Gradilla para husillo o estándar inferior Labconco cada uno
17152332 Parte superior de sujeción-insertos para tubos de cultivo Gradilla para husillo o estándar superior o inferior Labconco cada uno
17162332 Inserto de 48 clavijas Gradilla para husillo o estándar superior o inferior Labconco cada uno
17172342 Boquilla pulverizadora Gradilla de husillo superior o inferior Labconco cada uno
17102342 Soporte para tubos de ensayo de 10-13 mm Labconco Gradilla del husillo inferior cada uno
17112342 Soporte para tubos de ensayo de 14-20 mm Labconco Gradilla del husillo inferior cada uno
17122342 Soporte para tubos de ensayo de 20-25 mm Labconco Gradilla del husillo inferior cada uno
17142342 Kit de conversión para tubos de ensayo con husillo Labconco Gradilla del husillo inferior cada uno
17172332 Inserto de vial de 12 mm x 32 mm Labconco Gradilla del husillo inferior cada uno
17182332 Inserto de vial de 15 mm x 45 mm Labconco Gradilla del husillo inferior cada uno
17182342 Brazo pulverizador de 5 husillos Gradilla de husillo superior o inferior Labconco cada uno
17192322 Cestillo de utensilios con tapa Gradilla para husillo o estándar superior o inferior Labconco cada uno
17132342 Soporte para utensilios Gradilla para husillo o estándar superior o inferior Labconco cada uno
17152342 Inserto para 24 pipetas Labconco Gradilla del husillo inferior cada uno
17162342 Inserto para 6 pipetas Labconco Gradilla del husillo inferior cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Código de producto. 17192332 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 4574600
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Insertos, gradillas y otros accesorios para su uso con lavadores de vidrio Labconco con sistema operativo CleanWorks.
Gradillas y accesorios para su uso con las lavadoras de instrumental de vidrio Labconco FlaskScrubber, SteamScrubber, FlaskScrubber Vantage.
  • Inserto de bandeja  (15-352-000) para bandejas, bandejas de instrumentos, bandejas multiusos y otros recipientes poco profundos. Capacidad: 5 bandejas. Acero inoxidable. Para uso en Labconco Gradilla inferior estándar o de eje.
  • Cesta para utensilios con tapa  (15-352-001) para material de laboratorio diverso, como tapones, espátulas y otros artículos pequeños y ligeros. Acero inoxidable tipo 304 Para uso en Labconco Gradilla superior o inferior, estándar o de eje.
  • Cesta de malla  (15-352-002) es una cesta de malla abierta con inserto de rejilla completa que se puede utilizar para una variedad de utensilios y material de laboratorio suelto. Acero inoxidable tipo 304 Para uso en Labconco Gradilla estándar superior o inferior.
  • Inserto de tubo a granel  (15-352-003) de carga rápida con capacidad para 600 tubos de 13 mm o 244 tubos de 20 mm. El divisor mantiene firmemente los tubos durante el ciclo de lavado. Para uso en Labconco Gradilla superior o inferior, estándar o de eje.
  • Inserto para tubo de cultivo de 10-12 mm  (15-352-004) con tapa está diseñado para contener tubos de 10-12 mm de DE. Parte superior del retenedor incluida. Acero inoxidable tipo 304 Para uso en Labconco Gradilla superior o inferior, estándar o de eje.
  • Inserto para tubo de cultivo de 15-18 mm  (15-352-005) está diseñado para contener tubos de 15-18 mm de DE. Acero inoxidable tipo 304 Para uso en Labconco Gradilla superior o inferior, estándar o de eje.
  • Inserto para tubo de cultivo de 20-24 mm  (15-352-006) está diseñado para contener tubos de 20-24 mm de DE. Acero inoxidable tipo 304 Para uso en Labconco Gradilla inferior estándar o de eje.
  • Parte superior del retenedor  (15-352-007) fija los tubos de cultivo cargados en los insertos para tubos de cultivo. Acero inoxidable tipo 304 Para uso en Labconco Gradilla superior o inferior, estándar o de eje. Se incluye uno con cada inserto de tubo de cultivo únicamente de 10-12 mm de tamaño.
  • Inserto de 48 pines  (15-352-008) sujeta de forma segura material de laboratorio de boca ancha de menor volumen. Acero inoxidable de tipo 304 con puntas de silicona para evitar arañazos. Para uso en Labconco Gradilla superior o inferior, estándar o de eje. También hay disponibles insertos de 10 y 32 pines.
  • Inserto de cilindro graduado  (15-352-009) admite hasta 3 cilindros graduados. Incluye 3 boquillas de pulverización de cobertura completa para una máxima limpieza. Requiere Labconco Gradilla inferior del husillo (no incluida). Hasta 2 insertos por gradilla. Acero inoxidable tipo 304
  • Boquilla de pulverización de cobertura total  (15-352-010) distribuye agua para maximizar la limpieza del material de laboratorio de boca ancha. Reemplaza el husillo estándar en Labconco Gradilla de husillo superior o inferior (no incluida). Incluye 1 boquilla de pulverización y 1 husillo.
  • Soporte para tubos de ensayo de 10-13 mm  (15-352-011) admite tubos de ensayo con un diámetro exterior de 10-13 mm. Pueden apilarse dos para aumentar la capacidad. Con los soportes apilados no se puede alojar una gradilla superior en la lavadora. Acero inoxidable tipo 304 Requiere Labconco 4575300 Kit de conversión& Gradilla inferior del husillo (no incluida).
  • Soporte para tubos de ensayo de 14-20 mm  (15-352-012) admite tubos de ensayo con un diámetro exterior de 14-20 mm. Pueden apilarse dos para aumentar la capacidad. Los soportes apilados no pueden alojar una gradilla superior en una arandela. Acero inoxidable tipo 304 Requiere Labconco 4575300 Kit de conversión& Gradilla inferior del husillo (no incluida).
  • Soporte para tubos de ensayo de 20-25 mm  (15-352-013) admite tubos de ensayo con un diámetro exterior de 20-25 mm. Pueden apilarse dos para aumentar la capacidad. Los soportes apilados no pueden alojar una gradilla superior en una arandela. Acero inoxidable tipo 304 Requiere Labconco 4575300 Kit de conversión& Gradilla inferior del husillo (no incluida).
  • Soporte para utensilios  (15-352-014) para espátulas, cucharas, cucharones y otros utensilios diversos. Los utensilios se acomodan en 6 amplios compartimentos. Para uso en Labconco Gradilla superior o inferior estándar o de eje.
  • Kit de conversión de husillo para probetas  (15-352-015) incluye 6 filas de husos con 8 husos por fila y una base de apoyo. Requiere un inserto para soporte de tubos de ensayo 4574700, 4574800 o 4574900. Para uso en Labconco Gradilla inferior del husillo.
  • Inserto para 24 pipetas  (15-352-016) sostiene de forma segura hasta 24 pipetas en posición vertical para limpiarlas y secarlas. Hecha de acero inoxidable 304 Para uso en Labconco Gradilla inferior del husillo.
  • Inserto para 6 pipetas  (15-352-017) sostiene de forma segura hasta 6 pipetas en posición vertical para limpiarlas y secarlas. Hecha de acero inoxidable 304 Para uso en Labconco Gradilla inferior del husillo.
  • Inserto de vial de 12 mm x 32 mm  (15-352-018) contiene de forma segura hasta 48 viales de 12 x 32 mm durante el lavado. Incluye tapa de retención con asa y soporte& 6 brazos de husillo. Se pueden utilizar hasta 2 por gradilla de husillos. Acero inoxidable tipo 304 Para uso en Labconco Gradilla inferior del husillo.
  • Inserto de vial de 15 mm x 45 mm  (15-352-019) contiene de forma segura hasta 48 viales de 15 x 45 mm durante el lavado. Incluye tapa de retención con asa y soporte& 6 brazos de husillo. Se pueden utilizar hasta 2 por gradilla de husillos. Acero inoxidable tipo 304 Para uso en Labconco Gradilla inferior del husillo.
  • Brazo rociador intercambiable de 5 husillos  (15-352-040) tiene 5 husillos de inyección directa para la limpieza de material de laboratorio pequeño de cuello estrecho. Puede utilizarse en Labconco Gradilla de husillo superior o inferior.
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Tipo de producto Introducir
Admite 3 probetas graduadas
Modelo Inserto para probetas graduadas
Para utilizar con (equipo) Labconco Gradilla del husillo inferior
Fondo (imperial) 9,2 in
Fondo (métrico) 23,4 cm
Altura (imperial) 10 in
Altura (métrico) 25,4 cm
Longitud (imperial) 9,2 in
Longitud (métrico) 23,4 cm
Anchura (imperial) 7,6 in
Anchura (métrico) 19,3 cm
Peso con embalaje (imperial) 2 lb
Peso con embalaje (métrico) 0,9 kg
Cantidad 1 unidad