Learn More
Labconco™ Inserto de lavador de vidrio
Código de producto. 17182322 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
Boquilla pulverizadora
Brazo pulverizador de 5 husillos
Cesta de malla
Cestillo de utensilios con tapa
Inserto de 48 clavijas
Inserto de bandeja
Inserto de vial de 12 mm x 32 mm
Inserto de vial de 15 mm x 45 mm
Inserto para 24 pipetas
Inserto para 6 pipetas
Inserto para probetas graduadas
Inserto para tubo a granel
Inserto para tubo de cultivo de 10-12 mm
Inserto para tubo de cultivo de 15-18 mm
Inserto para tubo de cultivo de 20-24 mm
Kit de conversión para tubos de ensayo con husillo
Parte superior de sujeción-insertos para tubos de cultivo
Soporte para tubos de ensayo de 10-13 mm
Soporte para tubos de ensayo de 14-20 mm
Soporte para tubos de ensayo de 20-25 mm
Soporte para utensilios
Para utilizar con (equipo):
Gradilla de husillo superior o inferior Labconco
Gradilla estándar superior o inferior Labconco
Gradilla para husillo o estándar inferior Labconco
Gradilla para husillo o estándar superior o inferior Labconco
Labconco Bastidor del husillo inferior
Tamaño de la unidad:
cada uno
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Para utilizar con (equipo) unitSize
17182322 Inserto de bandeja Gradilla para husillo o estándar inferior Labconco cada uno
17102332 Cesta de malla Gradilla estándar superior o inferior Labconco cada uno
17112332 Inserto para tubo a granel Gradilla para husillo o estándar superior o inferior Labconco cada uno
17122332 Inserto para tubo de cultivo de 10-12 mm Gradilla para husillo o estándar superior o inferior Labconco cada uno
17132332 Inserto para tubo de cultivo de 15-18 mm Gradilla para husillo o estándar superior o inferior Labconco cada uno
17142332 Inserto para tubo de cultivo de 20-24 mm Gradilla para husillo o estándar inferior Labconco cada uno
17152332 Parte superior de sujeción-insertos para tubos de cultivo Gradilla para husillo o estándar superior o inferior Labconco cada uno
17162332 Inserto de 48 clavijas Gradilla para husillo o estándar superior o inferior Labconco cada uno
17192332 Inserto para probetas graduadas Labconco Bastidor del husillo inferior cada uno
17172342 Boquilla pulverizadora Gradilla de husillo superior o inferior Labconco cada uno
17102342 Soporte para tubos de ensayo de 10-13 mm Labconco Bastidor del husillo inferior cada uno
17112342 Soporte para tubos de ensayo de 14-20 mm Labconco Bastidor del husillo inferior cada uno
17122342 Soporte para tubos de ensayo de 20-25 mm Labconco Bastidor del husillo inferior cada uno
17142342 Kit de conversión para tubos de ensayo con husillo Labconco Bastidor del husillo inferior cada uno
17172332 Inserto de vial de 12 mm x 32 mm Labconco Bastidor del husillo inferior cada uno
17182332 Inserto de vial de 15 mm x 45 mm Labconco Bastidor del husillo inferior cada uno
17182342 Brazo pulverizador de 5 husillos Gradilla de husillo superior o inferior Labconco cada uno
17192322 Cestillo de utensilios con tapa Gradilla para husillo o estándar superior o inferior Labconco cada uno
17132342 Soporte para utensilios Gradilla para husillo o estándar superior o inferior Labconco cada uno
17152342 Inserto para 24 pipetas Labconco Bastidor del husillo inferior cada uno
17162342 Inserto para 6 pipetas Labconco Bastidor del husillo inferior cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Código de producto. 17182322 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 4573000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Insertos, gradillas y otros accesorios para su uso con lavadores de vidrio Labconco con sistema operativo CleanWorks.
Gradillas y accesorios para su uso con las lavadoras de instrumental de vidrio Labconco FlaskScrubber, SteamScrubber, FlaskScrubber Vantage.
  • Inserción de bandeja  (15-352-000) para bandejas, bandejas para instrumentos, bandejas multiusos y otros recipientes poco profundos. Capacidad: 5 bandejas. Acero inoxidable. Para uso en Labconco Bastidor de husillo o estándar inferior.
  • Cesta para utensilios con tapa  (15-352-001) para material de laboratorio diverso como tapones, espátulas y otros artículos pequeños y livianos. Acero inoxidable tipo 304 Para uso en Labconco Bastidor superior o inferior, estándar o de husillo.
  • Cesta de malla  (15-352-002) es un inserto de rejilla completo, una canasta de malla abierta que se puede usar para una variedad de utensilios y material de laboratorio suelto. Acero inoxidable tipo 304 Para uso en Labconco Rack estándar superior o inferior.
  • Inserto de tubo a granel  (15-352-003) El diseño de carga rápida admite hasta 600 tubos de 13 mm o 244 tubos de 20 mm. El divisor mantiene firmemente los tubos durante el ciclo de lavado. Para uso en Labconco Bastidor superior o inferior, estándar o de husillo.
  • Inserto de tubo de cultivo de 10-12 mm  (15-352-004) con tapa está diseñado para contener tubos de 10 a 12 mm de diámetro exterior. Parte superior del retenedor incluida. Acero inoxidable tipo 304 Para uso en Labconco Bastidor superior o inferior, estándar o de husillo.
  • Inserto de tubo de cultivo de 15-18 mm  (15-352-005) está diseñado para contener tubos de 15 a 18 mm de diámetro exterior. Acero inoxidable tipo 304 Para uso en Labconco Bastidor superior o inferior, estándar o de husillo.
  • Inserto de tubo de cultivo de 20-24 mm  (15-352-006) está diseñado para contener tubos de 20 a 24 mm de diámetro exterior. Acero inoxidable tipo 304 Para uso en Labconco Bastidor de husillo o estándar inferior.
  • Retenedor superior  (15-352-007) asegura los tubos de cultivo cargados en los insertos de tubos de cultivo. Acero inoxidable tipo 304 Para uso en Labconco Bastidor superior o inferior, estándar o de husillo. Se incluye uno con cada inserto de tubo de cultivo únicamente de 10-12 mm de tamaño.
  • Inserto de 48 pines  (15-352-008) sujeta de forma segura material de laboratorio de boca ancha de menor volumen. Acero inoxidable de tipo 304 con puntas de silicona para evitar arañazos. Para uso en Labconco Bastidor superior o inferior, estándar o de husillo. También hay disponibles insertos de 10 y 32 pines.
  • Inserto de cilindro graduado  (15-352-009) admite hasta 3 cilindros graduados. Incluye 3 boquillas de pulverización de cobertura completa para una máxima limpieza. Requiere Labconco Bastidor de husillo inferior (no incluido). Hasta 2 insertos por gradilla. Acero inoxidable tipo 304
  • Boquilla de pulverización de cobertura total  (15-352-010) distribuye agua para maximizar la capacidad de limpieza del instrumental de laboratorio de boca ancha. Reemplaza el husillo estándar en Labconco Bastidor de husillo superior o inferior (no incluido). Incluye 1 boquilla de pulverización y 1 husillo.
  • Portatubos de ensayo de 10-13 mm  (15-352-011) admite tubos de ensayo con diámetro exterior de 10-13 mm. Pueden apilarse dos para aumentar la capacidad. Con los soportes apilados no se puede alojar una gradilla superior en la lavadora. Acero inoxidable tipo 304 Requiere Labconco Kit de conversión 4575300& Bastidor de husillo inferior (no incluido).
  • Portatubos de ensayo de 14-20 mm  (15-352-012) admite tubos de ensayo con diámetro exterior de 14-20 mm. Pueden apilarse dos para aumentar la capacidad. Los soportes apilados no pueden alojar una gradilla superior en una arandela. Acero inoxidable tipo 304 Requiere Labconco Kit de conversión 4575300& Bastidor de husillo inferior (no incluido).
  • Portatubos de ensayo de 20-25 mm  (15-352-013) admite tubos de ensayo con diámetro exterior de 20-25 mm. Pueden apilarse dos para aumentar la capacidad. Los soportes apilados no pueden alojar una gradilla superior en una arandela. Acero inoxidable tipo 304 Requiere Labconco Kit de conversión 4575300& Bastidor de husillo inferior (no incluido).
  • Porta utensilios  (15-352-014) para espátulas, cucharas, cucharones y otros utensilios varios. Los utensilios se acomodan en 6 amplios compartimentos. Para uso en Labconco Bastidor estándar o de husillo superior o inferior.
  • Kit de conversión de husillo para tubos de ensayo  (15-352-015) incluye 6 filas de husillos con 8 husillos por fila y una base de soporte. Requiere un inserto para soporte de tubos de ensayo 4574700, 4574800 o 4574900. Para uso en Labconco Bastidor del husillo inferior.
  • 24 insertos de pipeta  (15-352-016) sostiene de forma segura hasta 24 pipetas en posición vertical para limpiarlas y secarlas. Hecha de acero inoxidable 304 Para uso en Labconco Bastidor del husillo inferior.
  • 6 insertos de pipeta  (15-352-017) sostiene de forma segura hasta 6 pipetas en posición vertical para limpiarlas y secarlas. Hecha de acero inoxidable 304 Para uso en Labconco Bastidor del husillo inferior.
  • Inserto de vial de 12 mm x 32 mm  (15-352-018) sujeta de forma segura hasta 48 viales de 12 x 32 mm durante el lavado. Incluye tapa de retención con asa y soporte de apoyo.& 6 brazos de husillo. Se pueden utilizar hasta 2 por gradilla de husillos. Acero inoxidable tipo 304 Para uso en Labconco Bastidor del husillo inferior.
  • Inserto de vial de 15 mm x 45 mm  (15-352-019) sujeta de forma segura hasta 48 viales de 15 x 45 mm durante el lavado. Incluye tapa de retención con asa y soporte de apoyo.& 6 brazos de husillo. Se pueden utilizar hasta 2 por gradilla de husillos. Acero inoxidable tipo 304 Para uso en Labconco Bastidor del husillo inferior.
  • Brazo rociador intercambiable de 5 husillos  (15-352-040) tiene 5 husillos de inyección directa para la limpieza de material de laboratorio pequeño de cuello estrecho. Puede utilizarse en Labconco Bastidor de husillo superior o inferior.
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Tipo de producto Insertar
Admite 5 bandejas
Modelo Inserto de bandeja
Para utilizar con (equipo) Gradilla para husillo o estándar inferior Labconco
Fondo (imperial) 18 in
Fondo (métrico) 45,7 cm
Altura (imperial) 9,3 in
Altura (métrico) 23,6 cm
Longitud (imperial) 18 in
Longitud (métrico) 45,7 cm
Anchura (imperial) 9,5 in
Anchura (métrico) 24,1 cm
Peso con embalaje (imperial) 3 lb
Peso con embalaje (métrico) 1,4 kg
Cantidad 1 unidad