Learn More
Heidolph™ Conjunto de instrumental de vidrio: condensador de hielo seco (disolventes de bajo punto de ebullición)
Tienda Heidolph Instruments Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- El conjunto de material de vidrio incluye (1) matraz de evaporación de 1000 ml y (1) matraz receptor de 1000 ml
- Los matraces de evaporación y los tubos de vapor se suministran con un tamaño de junta NS 29/32 estándar, pero también están disponibles en NS 24/29
- Tapa de ventilación sin juntas esmeriladas para una fácil manipulación y un funcionamiento sin grasa incluido
- Hay disponible de manera opcional una válvula de ventilación con función de recarga
- No apto para el programa de destilación automatizada Dynamic AUTOaccurate en modelos Hei-VAP Expert/Ultimate Control
- También disponible bajo petición: conjuntos de material de vidrio para la extracción Soxhlet y el sistema de condensador con condensación descendente
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio |
| Tipo | Conjunto de material de vidrio |
| Para utilizar con (equipo) | Evaporadores rotatorios |
| Incluye | Conjunto de instrumental de vidrio G5: condensador de hielo seco (disolventes de bajo punto de ebullición), matraz de evaporación de 1000 ml y matraz receptor de 1000 ml |
| Material (recubrimiento) | Ninguno |
| Volumen (métrico) | 1000 mL |