Learn More
Heidolph™ Conjunto de material de vidrio: condensador diagonal (destilaciones estándar)
Tienda Heidolph Instruments ProductosDescripción
- Los juegos de cristalería con revestimiento de plástico transparente son adecuados para un rango de temperatura de hasta un máximo de 80™°C.
- El conjunto de material de vidrio incluye (1) matraz de evaporación de 1000 ml y (1) matraz receptor de 1000 ml
- Los matraces de evaporación y los tubos de vapor se suministran con un tamaño de junta NS 29/32 estándar, pero también están disponibles en NS 24/29
- Tapa de ventilación sin juntas esmeriladas para una fácil manipulación y un funcionamiento sin grasa incluido
- Hay disponible de manera opcional una válvula de ventilación con función de recarga
- No apto para el programa de destilación automatizada Dynamic AUTO preciso en Hei-VAP Modelos de control experto/máximo
- También disponible bajo pedido: Juegos de cristalería para extracción Soxhlet y sistema de condensador descendente
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio |
| Tipo | Conjunto de material de vidrio |
| Para utilizar con (equipo) | Evaporadores rotatorios |
| Incluye | Conjunto de instrumental de vidrio G1: condensador diagonal (todas las destilaciones estándar), matraz de evaporación de 1000 ml y matraz receptor de 1000 ml |
| Material (recubrimiento) | Sin revestimiento |
| Volumen (métrico) | 1000 mL |