Learn More
Heidolph™ Conjunto de material de vidrio: condensador diagonal (destilaciones estándar)
Código de producto. 10544362 Tienda Heidolph Instruments Productos
Change view
Click to view available options
Material (recubrimiento):
Plástico transparente
Sin revestimiento
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material (recubrimiento) unitSize
10544362 Sin revestimiento cada uno
10351252 Plástico transparente cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10544362 Proveedor Heidolph™ N.º de proveedor 5130010000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El condensador diagonal para todas las destilaciones estándar es la opción con el precio más asequible
  • Los juegos de cristalería con revestimiento de plástico transparente son adecuados para un rango de temperatura de hasta un máximo de 80™°C.
  • El conjunto de material de vidrio incluye (1) matraz de evaporación de 1000 ml y (1) matraz receptor de 1000 ml
  • Los matraces de evaporación y los tubos de vapor se suministran con un tamaño de junta NS 29/32 estándar, pero también están disponibles en NS 24/29
  • Tapa de ventilación sin juntas esmeriladas para una fácil manipulación y un funcionamiento sin grasa incluido
  • Hay disponible de manera opcional una válvula de ventilación con función de recarga
  • No apto para el programa de destilación automatizada Dynamic AUTO preciso en Hei-VAP Modelos de control experto/máximo
  • También disponible bajo pedido: Juegos de cristalería para extracción Soxhlet y sistema de condensador descendente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Vidrio
Tipo Conjunto de material de vidrio
Para utilizar con (equipo) Evaporadores rotatorios
Incluye Conjunto de instrumental de vidrio G1: condensador diagonal (todas las destilaciones estándar), matraz de evaporación de 1000 ml y matraz receptor de 1000 ml
Material (recubrimiento) Sin revestimiento
Volumen (métrico) 1000 mL