Learn More
Labconco™ Tapones de vidrio para sistemas de evaporación RapidVap™
Código de producto. 17214236 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tamaño de la unidad:
paquete de 8
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
17214236 Politetrafluoroetileno (PTFE) paquete de 8
1 options
Código de producto. 17214236 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 7925408
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
La colocación de tapones de vidrio sobre los tubos con las muestras evita que estas se contaminen y que la humedad se condense al utilizar disolventes de punto de ebullición bajo.
Para su uso con tubos de vidrio borosilicatado RapidVap.La colocación de tapones en los tubos ayuda a evitar la contaminación cruzada y a que la humedad se condense cuando se utilizan disolventes de punto de ebullición bajo.El uso de tapones aumenta el tiempo total de evaporación entre un 10 y un 80 por ciento.Los tapones están disponibles en polietileno o en PTFE.Con cada sistema de evaporación RapidVap N2 se incluyen ocho tapones de vidrio de polietileno.
Especificaciones
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tipo Tapón de vidrio
Para utilizar con (equipo) Tubo de vidrio de 600 ml del sistema de evaporación RapidVap™
Volumen (métrico) 600 mL
Peso (imperial) 0,5 lb
Peso (métrico) 0,2 kg